4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-15-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 112-115°/10mm
Beilstein Reference: 109696
MDL No.: MFCD00039566
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 112…115 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 33…38 °C Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039566 CAS Number: 623-15-4 EINECS: 210-774-3 |