Ethyl-3-benzoylacrylate predominantly trans 94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate
Purity: 94%
CAS No.: 17450-56-5
Molecular Formula: C12H12O3
Formula Weight: 204.23
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 184-185°/25mm
Beilstein Reference: 2210035
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00011533
Formula:
C₁₂H₁₂O₃ Peso molecolare: 204,23 g/mol Punto di ebollizione: 184…185 °C (25 mmHg) Densità: 1,12 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011533 CAS Number: 17450-56-5 EINECS: 408-040-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |