Pyridine hydrobromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 18820-82-1
Molecular Formula: C5H5N.HBr
Formula Weight: 160.01
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD00012801
Formula:
C₅H₅N Punto di fusione: 216…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012801 CAS Number: 18820-82-1 EINECS: 242-600-7 |