Sulphamethazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
Purity: 99%
CAS No.: 57-68-1
Molecular Formula: C12H14N4O2S
Formula Weight: 278.34
Melting Point: 198-201°
MDL No.: MFCD00006066
Formula:
C₁₂H₁₄N₄O₂S Peso molecolare: 278.33 g/mol Punto di fusione: 198…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006066 CAS Number: 57-68-1 EINECS: 200-346-4 |