Stampa…
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19258.88 A19258.02
A19258.88EA 200 EUR
A19258.88 A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 38422-62-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00221068
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182.22 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221068
CAS Number: 38422-62-7