(E/Z)-Geranylacetone mixture E/Z 97% (Z)-isomer (nerylacetone) ∼ 45%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, mixture of isomers, Geranyl-2-propanone
Purity: 97%,
CAS No.: 3796-70-1
Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(O)CH3
Formula Weight: 194.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.467
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1722277
MDL No.: MFCD00008910
Formula:
(CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)=CHCH₂CH₂C(O)CH₃ Peso molecolare: 194,32 g/mol Punto di ebollizione: 250 °C Densità: 0,87 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008910 CAS Number: 689-67-8 EINECS: 211-711-2 |