3-Hepten-2-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Hept-3-en-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1119-44-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1739239
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00015564
Formula:
C₇H₁₂O Peso molecolare: 112,17 g/mol Punto di ebollizione: 156 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 49 °C (120 °F) |
MDL Number:
MFCD00015564 CAS Number: 1119-44-4 EINECS: 214-278-8 ADR: 3,III |