Stampa…
3-Nonen-2-one 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Non-3-en-2-one
A19084.09 A19084.18 A19084.30
A19084.09EA 34.5 EUR
A19084.09 A19084.18 A19084.30
3-Nonen-2-one 96%
3-Nonen-2-one
Purity: 96% CAS No.: 14309-57-0 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 85°/12mm Beilstein Reference: 1743558 MDL No.: MFCD00010241
Formula: C₉H₁₆O
Peso molecolare: 140,23 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (12 mmHg)
Densità: 0,848
Flash Pt: 81 °C (177 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010241
CAS Number: 14309-57-0
EINECS: 238-248-9