4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
Purity: 98%
CAS No.: 118-82-1
Molecular Formula: C29H44O2
Formula Weight: 424.67
Melting Point: 154-158°
Boiling Point: 289°/40mm
Beilstein Reference: 1916919
MDL No.: MFCD00008822
Formula:
C₂₉H₄₄O₂ Peso molecolare: 424.67 g/mol Punto di ebollizione: 289 °C (40 mmHg) Punto di fusione: 154…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008822 CAS Number: 118-82-1 EINECS: 204-279-1 |