Nerolidol (cis and trans mixture) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 7212-44-4
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 263-266°
Beilstein Reference: 1724135
MDL No.: MFCD00008911
Formula:
C₁₅H₂₆O Punto di ebollizione: 263…266 °C Densità: 0,876 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008911 CAS Number: 7212-44-4 EINECS: 230-597-5 Merck Index: 14,6477 |