Geranic acid (sum of isomers) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 459-80-3
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 249-251°
Beilstein Reference: 1763804
MDL No.: MFCD00036493
Formula:
C₁₀H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 249…251 °C Densità: 0,955 Flash Pt: 133 °C (271 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036493 CAS Number: 459-80-3 EINECS: 207-299-9 |