Stampa…
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
A18732.14 A18732.06
A18732.14EA 111 EUR
A18732.14 A18732.06
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)propionate
Purity: 98% CAS No.: 10031-90-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD00036496
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036496
CAS Number: 10031-90-0
EINECS: 233-097-5