Stampa…
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: DL-2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-hydroxybutanoate
A18636.03 A18636.06 A18636.14
A18636.03EA 26.8 EUR
A18636.03 A18636.06 A18636.14
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate
Purity: 97+% CAS No.: 5094-24-6 Molecular Formula: C4H7NaO3 Formula Weight: 126.09 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 4825104 MDL No.: MFCD00004565
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 126,09 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004565
CAS Number: 5094-24-6
EINECS: 225-812-4