Stampa…
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Actinoquinol
A18622.30 A18622.18 A18622.09
A18622.30EA 672 EUR
A18622.30 A18622.18 A18622.09
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Purity: 99% CAS No.: 15301-40-3 Molecular Formula: C11H11NO4S.H2O Formula Weight: 271.29 (253.28anhy) Melting Point: ca 296° dec. Beilstein Reference: 225878 MDL No.: MFCD00065059
Formula: C₁₁H₁₁NO₄S
Peso molecolare: 253,27 g/mol
Punto di fusione: ∼ 296 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065059
CAS Number: 15301-40-3
EINECS: 239-334-9