Nitrofurazone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Nitrofurfural Semicarbazone, 2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinecarboxamide, 5-Nitro-2-Furaldehyde Semicarbazone
Purity: 98+%
CAS No.: 59-87-0
Molecular Formula: C6H6N4O4
Formula Weight: 198.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 86403
MDL No.: MFCD00003225
Formula:
C₆H₆N₄O₄ Peso molecolare: 198,14 g/mol Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003225 CAS Number: 59-87-0 EINECS: 200-443-1 Merck Index: 14,6600 |