Stampa…
Eosina Y
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Eosina gialla
A18578.09 A18578.18
A18578.09EA 23 EUR
A18578.09 A18578.18
Eosina Y
Eosina Y
CAS No.: 17372-87-1 MDL No.: MFCD00146926
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso molecolare: 691.86 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
Merck Index: 13,03634