Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 16212-06-9
Molecular Formula: C14H12O2S
Formula Weight: 244.32
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00159177
Formula:
C₁₄H₁₂O₂S Punto di fusione: 74…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159177 CAS Number: 16212-06-9 |