1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 57709-61-2
Molecular Formula: C14H8N2O4.xH2O
Formula Weight: 268.23(anhy)
MDL No.: MFCD00209670
Formula:
C₁₄H₈N₂O₄·xH₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209670 CAS Number: 57709-61-2 |