2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1513-69-5
Molecular Formula: C5H4F3N3O
Formula Weight: 179.10
Melting Point: 288-292°
Beilstein Reference: 3608100
MDL No.: MFCD00068093
Formula:
C₅H₄F₃N₃O Punto di fusione: 288…292 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068093 CAS Number: 1513-69-5 |