Stampa…
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene
A18438.14 A18438.22
A18438.14EA 51.7 EUR
A18438.14 A18438.22
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 2503-56-2 Molecular Formula: C6H6N4O Formula Weight: 150.14 Melting Point: 281-285° Beilstein Reference: 609440 MDL No.: MFCD00005555
Formula: C₆H₆N₄O
Peso molecolare: 150,14 g/mol
Punto di fusione: 281…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005555
CAS Number: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7