Stampa…
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18376.03 A18376.06 A18376.14
A18376.03EA 84.7 EUR
A18376.03 A18376.06 A18376.14
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
4-Acetyldiphenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 65085-83-8 Molecular Formula: C14H12O3S Formula Weight: 260.31 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD00209628
Formula: C₁₄H₁₂O₃S
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209628
CAS Number: 65085-83-8