Ethyl red
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 76058-33-8
Molecular Formula: C17H19N3O2
Formula Weight: 297.36
Melting Point: ca 135° dec.
Beilstein Reference: 3366056
MDL No.: MFCD00002427
Formula:
C₁₇H₁₉N₃O₂ Punto di fusione: ∼ 135 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002427 CAS Number: 76058-33-8 |