trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% (major isomer) remainder mainly trans,trans-isomer
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 557-48-2
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 90°/4mm
MDL No.: MFCD00007009
Formula:
C₉H₁₄O Punto di ebollizione: 90 °C (4 mmHg) Densità: 0,866 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007009 CAS Number: 557-48-2 EINECS: 209-178-6 |