Stampa…
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18294.03 A18294.06
A18294.03EA 31.7 EUR
A18294.03 A18294.06
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Purity: 99% CAS No.: 19805-75-5 Molecular Formula: C9H16N2O Formula Weight: 168.24 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00041846
Formula: C₉H₁₆N₂O
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041846
CAS Number: 19805-75-5
EINECS: 243-331-8