5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2207-32-1
Molecular Formula: C6H3ClN2S
Formula Weight: 170.62
Melting Point: 55-57°
MDL No.: MFCD00174269
Formula:
C₆H₃ClN₂S Peso molecolare: 170.62 g/mol Punto di fusione: 55…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00174269 CAS Number: 2207-32-1 |