N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1888-91-1
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 124°/12mm
Beilstein Reference: 119598
MDL No.: MFCD00003262
Formula:
C₈H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 124 °C (12 mmHg) Densità: 1,094 Flash Pt: 122 °C (252 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003262 CAS Number: 1888-91-1 EINECS: 217-565-6 |