Stampa…
Dibromofluorescein 95% (dye content)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4',5'-Dibromofluorescein
A18226.18 A18226.30
A18226.18EA 32.7 EUR
A18226.18 A18226.30
Dibromofluorescein 95% (dye content)
Dibromofluorescein
Purity: 95% CAS No.: 596-03-2 Molecular Formula: C20H10Br2O5 Formula Weight: 490.12 Melting Point: 270-273° Beilstein Reference: 57189 MDL No.: MFCD00005042
Formula: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Peso molecolare: 490,10 g/mol
Punto di fusione: 270…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005042
CAS Number: 596-03-2
EINECS: 209-876-0
Merck Index: 14,3022