Stampa…
Zinc chromate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18178.30 A18178.0B
A18178.30EA 69.1 EUR
A18178.30 A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
Formula: ZnCrO₄
Densità: 3,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036281
CAS Number: 13530-65-9
EINECS: 236-878-9
ADR: 9,III