Stampa…
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18169.22 A18169.36
A18169.22EA 32.9 EUR
A18169.22 A18169.36
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Purity: 98+% CAS No.: 92-55-7 Molecular Formula: C9H9NO7 Formula Weight: 243.17 Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 255089 MDL No.: MFCD00003244
Formula: C₉H₉NO₇
Punto di fusione: 87…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003244
CAS Number: 92-55-7
EINECS: 202-166-1