Stampa…
Nigrosine, solubile nell'acqua
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18147.14 A18147.22
A18147.14EA 21.5 EUR
A18147.14 A18147.22
Nigrosine, solubile nell'acqua
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00044681
Applications: Fairly common biological stain for tissues and cells
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044681
CAS Number: 8005-03-6