6-Nitropiperonyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 15341-08-9
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 13749
MDL No.: MFCD00005825
Formula:
C₈H₇NO₅ Punto di fusione: 121…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005825 CAS Number: 15341-08-9 EINECS: 239-376-8 |