Stampa…
2-Naphthyl phenyl ketone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Benzoylnaphthalene
A18121.03 A18121.06
A18121.03EA 44.8 EUR
A18121.03 A18121.06
2-Naphthyl phenyl ketone 98%
2-Naphthyl phenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 644-13-3 Molecular Formula: C17H12O Formula Weight: 232.28 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 216-216°/7mm MDL No.: MFCD00004106
Formula: C₁₇H₁₂O
Peso molecolare: 232.28 g/mol
Punto di ebollizione: 216…216 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004106
CAS Number: 644-13-3
EINECS: 211-410-6