Stampa…
N-Methylbenzamide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18057.06 A18057.14 A18057.22
A18057.06EA 53 EUR
A18057.06 A18057.14 A18057.22
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 613-93-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00011642
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di fusione: 76…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011642
CAS Number: 613-93-4
EINECS: 210-362-3