Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 884-35-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 102-108°
Beilstein Reference: 2217524
MDL No.: MFCD00017199
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Punto di fusione: 102…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017199 CAS Number: 884-35-5 EINECS: 429-050-5 |