2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
A18031.14
A18031.22
A18031.14EA
122
EUR
A18031.14
A18031.22
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 3900-45-6
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 155-160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1871098
MDL No.: MFCD00021643
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Peso molecolare: 200,24 g/mol Punto di ebollizione: 155…160 °C (0,4 mmHg) Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021643 CAS Number: 3900-45-6 EINECS: 223-453-8 |