Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 6362-79-4
Molecular Formula: C8H5NaO7S
Formula Weight: 268.18
Melting Point:
Formula:
C₈H₆O₇S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007495 CAS Number: 6362-79-4 EINECS: 228-845-2 |