Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9049-93-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145842
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145842 CAS Number: 9049-93-8 |