Stampa…
Benzo[h]quinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 7,8-Benzoquinoline, alpha-Naphthoquinoline, 4-Azaphenanthrene
A17794.03 A17794.06
A17794.03EA 25.5 EUR
A17794.03 A17794.06
Benzo[h]quinoline 98%
Benzo[h]quinoline
Purity: 98% CAS No.: 230-27-3 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 233°/47mm Beilstein Reference: 120249 MDL No.: MFCD00004984
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C (47 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004984
CAS Number: 230-27-3
EINECS: 205-937-0