Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 28928-97-4
Molecular Formula: C13H20O3
Formula Weight: 224.30
Flash Point: 146°(295°F)
Boiling Point: 126-130°/0.15mm
MDL No.: MFCD00014552
Formula:
C₁₃H₂₀O₃ Punto di ebollizione: 126…130 °C (0,15 mmHg) Densità: 1,032 Flash Pt: 146 °C (295 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014552 CAS Number: 28928-97-4 EINECS: 249-317-8 |