Lithium formate monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6108-23-2
Molecular Formula: LiOOCH.xH2O
Formula Weight: 51.96(anhy)
Odour: Mild
Melting Point: 94° dec.
MDL No.: MFCD00050823
Formula:
HCO₂Li·H₂O Punto di fusione: 94 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050823 CAS Number: 6108-23-2 EINECS: 209-133-0 |