Stampa…
Janus green B
Fornitore: Thermo Scientific
A17391.06 A17391.14
A17391.06EA 59.8 EUR
A17391.06 A17391.14
Janus green B
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Formula Weight: 511.07 MDL No.: MFCD00011758
Formula: C₃₀H₃₁ClN₆
Peso molecolare: 511,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011758
CAS Number: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6
Merck Index: 14,5255