Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 194491-31-1
Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O
Formula Weight: 380.17(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150025 CAS Number: 194491-31-1 EINECS: 200-573-9 |