Stampa…
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17365.30 A17365.18 A17365.09
A17365.30EA 868 EUR
A17365.30 A17365.18 A17365.09
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 2386-26-7 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00022373
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022373
CAS Number: 2386-26-7