L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 6382-01-0
Molecular Formula: C5H8KNO4.H2O
Formula Weight: 203.25 (185.23anhy)
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00150343
Formula:
C₅H₈KNO₄·H₂O Peso molecolare: 203.25 g/mol (185.23 anhy) Punto di fusione: 115…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150343 CAS Number: 6382-01-0 |