Stampa…

1-Acetamidoadamantane 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: N-1-Adamantylacetamide, N-Acetyl-1-adamantanamine

A17224.09 A17224.18
A17224.09EA 41.9 EUR
A17224.09 A17224.18
1-Acetamidoadamantane 98%
1-Acetamidoadamantane

Purity: 98% CAS No.: 880-52-4 Molecular Formula: C12H19NO Formula Weight: 193.29 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00074730

Formula: C₁₂H₁₉NO
Peso molecolare: 193,29 g/mol
Punto di fusione: 146…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074730
CAS Number: 880-52-4
EINECS: 212-914-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR