Stampa…
Alluminio ossido attivo neutro Brockmann Grade II
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17141.0E A17141.36
A17141.0EEA 164 EUR
A17141.0E A17141.36
Alluminio ossido attivo neutro Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Flash Point: None Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Densità: 3,97
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356