Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 7560-44-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 2045629
MDL No.: MFCD00075790
Formula:
C₁₀H₉ClO₂ Punto di fusione: 74…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075790 CAS Number: 7560-44-3 EINECS: 231-451-3 |