4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 22068-49-1
Molecular Formula: C9H10OS2
Formula Weight: 198.30
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00068127
Formula:
C₉H₁₀OS₂ Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068127 CAS Number: 22068-49-1 |