Stampa…
Rose Bengal
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17053.14 A17053.22 A17053.36
A17053.14EA 41 EUR
A17053.14 A17053.22 A17053.36
Rose Bengal
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9 Molecular Formula: C20H2Cl4I4Na2O5 Formula Weight: 1017.65 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3645857 MDL No.: MFCD00151169
Formula: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151169
CAS Number: 632-69-9
EINECS: 211-183-3
Merck Index: 14,8262