Stampa…
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16995.14 A16995.22
A16995.14EA 58.1 EUR
A16995.14 A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2210-93-7 Molecular Formula: C10H14N2.HCl Formula Weight: 198.70 Odour: Odourless Melting Point: 247-250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012758
Formula: C₁₀H₁₄N₂·HCl
Peso molecolare: 198.70 g/mol
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012758
CAS Number: 2210-93-7
EINECS: 218-646-9
ADR: 6.1 II